1,2-Indanedione 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Indene-1,2(3H)-dione, 1,2-Indandione
460920010
ACRO460920010EA 109 EUR InStock
ACRO460920010
1,2-Indanedione 95%
1,2-Indanedione
Formule: C₉H₆O₂
MW: 146,15 g/mol
Point de fusion: 117…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463378
Numéro CAS: 16214-27-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 120 °C
Water ≤2.5 %
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité