Atazanavir
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,14-Dimethyl (3S,8S,9S,12S)-3,12-bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-2,5,6,10,13-pentaazatetradecanedioate
460981000
ACRO460981000EA 198 EUR InStock
ACRO460981000
Atazanavir
Atazanavir
Formule: C₃₈H₅₂N₆O₇
MW: 704,87 g/mol
Point de fusion: 207…209 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08435966
Numéro CAS: 198904-31-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 209 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité