Bicalutamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-((4-fluorophenyl)sulphonyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-2-hydroxy-2-methylpropionamide
461000010
ACRO461000010EA 177 EUR InStock
ACRO461000010
Bicalutamide 97%
Bicalutamide
Formule: C₁₈H₁₄F₄N₂O₄S
MW: 430,37 g/mol
Point de fusion: 196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00869971
Numéro CAS: 90357-06-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 198 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 4 h)
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité