Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Entecavir monohydrate 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-amino-9-((1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one hydrate, 9-[(1S,3R,4S)-4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]guanine monohydrate

461050010
ACRO461050010EA 412 EUR InStock
ACRO461050010
Entecavir monohydrate 99%
Entecavir monohydrate


Formule: C₁₂H₁₇N₅O₄
MW: 295,29 g/mol
Point de fusion: 259 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09754448
Numéro CAS: 209216-23-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5.8 to 7 %
HPLC ≥98.5 %
Optical rotation +24° to +28° (1 % in DMF/methanol)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité