Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Levonorgestrel 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: D(-)-Norgestrel, (-)-Norgestrel, (-)-17alpha-Ethynyl-18-methyl-19-nortestosterone, (-)-18,19-Dinor-13beta-ethyl-17beta-hydroxy-4-pregnen-20-yn-3-one, (-)-Levonorgestrel

461100010
ACRO461100010EA 205 EUR InStock
ACRO461100010
Levonorgestrel 98%
Levonorgestrel


Formule: C₂₁H₂₈O₂
MW: 312,45 g/mol
Point de fusion: 232…239 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00199013
Numéro CAS: 797-63-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 232 to 239 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -30° to -35° (20 °C, 589 nm) (1 % in Chloroform)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité