Saquinavir mesylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
461231000
ACRO461231000EA 112 EUR InStock
ACRO461231000
Saquinavir mesylate 98%
Saquinavir mesylate
Formule: C₃₈H₅₀N₆O₅·CH₄O₃S
MW: 766,95 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00944907
Numéro CAS: 149845-06-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité