Valganciclovir hydrochloride 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-[(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride hydrate, Valcyte, Valganciclovir HCl, (2S)-2-((2-Amino-6-oxo-1H-purin-9(6H)-yl)methoxy)-3-hydroxypropyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
461270010
ACRO461270010EA 390 EUR InStock
ACRO461270010
Valganciclovir hydrochloride 97+%
Valganciclovir hydrochloride
Formule: C₁₄H₂₂N₆O₅·HCl
MW: 390,83 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08460118
Numéro CAS: 175865-59-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 %
HPLC ≥97.0 % ( sum of two diastereomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité