Chalcogran mélange d'isomères 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4,4]-nonane
461410010
ACRO461410010EA 249 EUR InStock
ACRO461410010
Chalcogran mélange d'isomères 96%
Chalcogran
Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,22 g/mol
Point d'ébullition: 67…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861911
Numéro CAS: 38401-84-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4465 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité