Rosuvastatin sodium salt 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Rosuvastatin Sodium, Sodium (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulphonamido)pyrimidin-5-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
461490010
ACRO461490010EA 175 EUR InStock
ACRO461490010
Rosuvastatin sodium salt 98%
Rosuvastatin sodium salt
Formule: C₂₂H₂₇FN₃NaO₆S
MW: 503.52 g/mol
Point de fusion: 106…118 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18783208
Numéro CAS: 147098-18-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité