Stevioside
Fournisseur: Thermo Scientific
461560250
ACRO461560250EA 81.1 EUR InStock
ACRO461560250
Stevioside
Stevioside
Formule: C₃₈H₆₀O₁₈
Point de fusion: 198 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00079561
Numéro CAS: 57817-89-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤6 %
HPLC ≥75 %
Specific optical rotation -28° to -32° (20°C, 589 nm) (6 % in water)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité