Deferoxamine mesylate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N1-(5-(4-((5-Aminopentyl)amino)-4-oxobutanamido)pentyl)-N1-hydroxy-N4-(5-(N-hydroxyacetamido)pentyl)succinamide methanesulphonate, DFOM
461770010
ACRO461770010EA 143 EUR InStock
ACRO461770010
Deferoxamine mesylate 95%
Deferoxamine mesylate
Formule: C₂₆H₅₂N₆O₁₁S
MW: 656,793 g/mol
Point de fusion: 148…149 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00058605
Numéro CAS: 138-14-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear to hazy Colorless to light brown-yellow
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité