Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Miltefosine 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Hexadecyl 2-(Trimethylammonio)ethyl phosphate, Phosphoric acid hexadecyl 2-(trimethylammonio)ethyl ester, Fos-Choline™ 16, HePC, N-Hexadecylphosphocholine, Hexadecyl Phosphorylcholine

461830010
ACRO461830010EA 193 EUR InStock
ACRO461830010
Miltefosine 98%
Miltefosine


Formule: C₂₁H₄₆NO₄P
MW: 407,57 g/mol
Point de fusion: 216 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133396
Numéro CAS: 58066-85-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité