Pentamidine isethionate salt 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
461860010
ACRO461860010EA 176 EUR InStock
ACRO461860010
Pentamidine isethionate salt 97%
Pentamidine isethionate salt
Formule: C₁₉H₂₄N₄O₂·2C₂H₆O₄S
Point d'ébullition: 539.4 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 188…194 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00079213
Numéro CAS: 140-64-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 194 °C
Loss on drying ≤10 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité