PSI-7977
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-Isopropyl 2-(((S)-(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-4-fluoro-3-hydroxy-4-methyltetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(phenoxy)phosphoryl)amino)propanoate, Sofosbuvir
461932500
ACRO461932500EA 332 EUR InStock
ACRO461932500
PSI-7977
PSI-7977
  • Bioactive
Formule: C₂₂H₂₉FN₃O₉P
MW: 529,45 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD26523124
Numéro CAS: 1190307-88-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité