Vecuronium bromide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[(2beta,3alpha,5alpha,16beta,17beta)-3,17-Bis(acetyloxy)-2-(1-piperidinyl)androstan-16-yl]-1-methylpiperidinium Bromide
461972500
ACRO461972500EA 110 EUR InStock
ACRO461972500
Vecuronium bromide 98%
Vecuronium bromide
Formule: C₃₄H₅₇BrN₂O₄
MW: 637,74 g/mol
Point de fusion: 235°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00867762
Numéro CAS: 50700-72-6
EINECS: 256-723-9
Merck Index: 13.10003
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤ 4% (105°C)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5% (dry substance)
Specific optical rotation +30.5° to +35° (20°C, 589nm) (1% in 0.05M HCl)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité