Amisulpride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
462300010
ACRO462300010EA 286 EUR InStock
ACRO462300010
Amisulpride
Amisulpride
Formule: C₁₇H₂₇N₃O₄S
MW: 369,48 g/mol
Point de fusion: 127 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866691
Numéro CAS: 71675-85-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité