(S)-Citalopram oxalate
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (S)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Oxalate
462340010
ACRO462340010EA 169 EUR InStock
ACRO462340010
(S)-Citalopram oxalate
(S)-Citalopram oxalate
  • Bioactive
Formule: C₂₀H₂₁FN₂O
MW: 414,43 g/mol
Point de fusion: 146 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06407826
Numéro CAS: 219861-08-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Solubility (2 % in DMSO) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité