Granisetron hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide Hydrochloride
462480010
ACRO462480010EA 207 EUR InStock
ACRO462480010
Granisetron hydrochloride ≥98%
Granisetron hydrochloride
  • Bioactive
Formule: C₁₈H₂₄N₄O
MW: 348,88 g/mol
Point de fusion: 284…290 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01747034
Numéro CAS: 107007-99-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Solubility (1 % in water) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité