Nebivolol hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
462492500
ACRO462492500EA 143 EUR InStock
ACRO462492500
Nebivolol hydrochloride
Nebivolol hydrochloride
  • Bioactive
Formule: C₂₂H₂₅F₂NO₄
MW: 441,90 g/mol
Point de fusion: 226 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07357273
Numéro CAS: 152520-56-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 % (mixture of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité