Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rafoxanide

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)-3,5-diiodosalicylanilide, N-(3-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl)-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide

462510010
ACRO462510010EA 89.1 EUR InStock
ACRO462510010
Rafoxanide
Rafoxanide
  • Bioactive


Formule: C₁₉H₁₁Cl₂I₂NO₃
MW: 626,01 g/mol
Point de fusion: 175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00682899
Numéro CAS: 22662-39-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to grey or brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité