Sunitinib malate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (Z)-N-(2-(Diethylamino)ethyl)-5-((5-fluoro-2-oxoindolin-3-ylidene)methyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide (S)-2-hydroxysuccinate, SU-11248
462640010
ACRO462640010EA 93.1 EUR InStock
ACRO462640010
Sunitinib malate
Sunitinib malate
  • Bioactive
Formule: C₂₂H₂₇FN₄O₂·C₄H₆O₅
MW: 532,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08282795
Numéro CAS: 341031-54-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1 % in DMSO) Clear yellow to yellow-orange solution
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité