Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
462670050
ACRO462670050EA 86.1 EUR InStock
ACRO462670050
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate
  • Bioactive
Formule: C₂₁H₂₁N·HCl·11/2H₂O
Point de fusion: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012538
Numéro CAS: 41354-29-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 7.0 to 9.0 %
Solubility (5 % in ethanol) clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 98.5 to 100.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité