Tiamulin fumarate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
462820010
ACRO462820010EA 170 EUR InStock
ACRO462820010
Tiamulin fumarate
Tiamulin fumarate
  • Bioactive
Formule: C₃₂H₅₁NO₈S
Point d'ébullition: 563 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 147…148 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00145407
Numéro CAS: 55297-96-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 152 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 18.5 to 19.5 % (Fumaric acid)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité