Desloratadine
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 8-Chloro-11-(piperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
462920010
ACRO462920010EA 169 EUR InStock
ACRO462920010
Desloratadine
Desloratadine
  • Bioactive
Formule: C₁₉H₁₉ClN₂
MW: 310,83 g/mol
Point de fusion: 150 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00871949
Numéro CAS: 100643-71-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 159 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité