Rizatriptan benzoate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N,N-Dimethyl-2-[5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethylamine Benzoate
462940010
ACRO462940010EA 207 EUR InStock
ACRO462940010
Rizatriptan benzoate
Rizatriptan benzoate
  • Bioactive
Formule: C₂₂H₂₅N₅O₂
MW: 391,475 g/mol
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866224
Numéro CAS: 145202-66-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité