Zanamivir monohydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2R,3R,4S)-3-Acetamido-4-guanidino-2-((1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-6-carboxylic acid hydrate
462960010
ACRO462960010EA 363 EUR InStock
ACRO462960010
Zanamivir monohydrate
Zanamivir monohydrate
  • Bioactive
Formule: C₁₂H₂₀N₄O₇·H₂O
MW: 350,33 g/mol
Point de fusion: 256 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866966
Numéro CAS: 1260601-68-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4 % to 9 % (1 g, 105°C) (vacuum)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) (on dry substance)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité