Palonosetron hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (S)-2-((S)-Quinuclidin-3-yl)-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benzo[de]isoquinolin-1-one hydrochloride
462990010
ACRO462990010EA 390 EUR InStock
ACRO462990010
Palonosetron hydrochloride
Palonosetron hydrochloride
  • Bioactive
Formule: C₁₉H₂₄N₂O
MW: 332,87 g/mol
Point de fusion: 307 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07370072
Numéro CAS: 135729-62-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (80°C, 3 h) (vacuum)
HPLC ≥98.5 %
Identification Passes test for Chlorides
Residue after ignition ≤0.1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité