Lacidipine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (E)-Diethyl 4-(2-(3-(tert-butoxy)-3-oxoprop-1-en-1-yl)phenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
463180010
ACRO463180010EA 247 EUR InStock
ACRO463180010
Lacidipine
Lacidipine
  • Bioactive
Formule: C₂₆H₃₃NO₆
MW: 455,55 g/mol
Point de fusion: 179 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00865936
Numéro CAS: 103890-78-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 181 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité