Letrozole
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Bis(4-cyanophenyl)methyl-1,2,4-triazole, 4,4'-(1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzonitrile
463190010
ACRO463190010EA 129 EUR InStock
ACRO463190010
Letrozole
Letrozole
  • Bioactive
Formule: C₁₇H₁₁N₅
MW: 285,31 g/mol
Point de fusion: 185 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866241
Numéro CAS: 112809-51-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité