Perindopril t-Butylamine Salt
Fournisseur: Thermo Scientific
463210010
ACRO463210010EA 295 EUR InStock
ACRO463210010
Perindopril t-Butylamine Salt
Perindopril t-Butylamine Salt
  • Bioactive
Formule: C₁₉H₃₂N₂O5₅·C₄H₁₁N
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02313824
Numéro CAS: 107133-36-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -66° to -69° (20°C, 589 nm) (1 % in EtOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité