Sildenafil citrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
463250010
ACRO463250010EA 112 EUR InStock
ACRO463250010
Sildenafil citrate
Sildenafil citrate
  • Bioactive
Formule: C₂₂H₃₀N₆O₄S·C₆H₈O₇
Point de fusion: 182…196 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09026931
Numéro CAS: 171599-83-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 196 °C
Loss on drying ≤2.5 %
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 28.1 to 29.5 % (citric acid dry substance)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité