Etoricoxib
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: MK0663, L-791456, MK-0663, 5-Chloro-6'-methyl-3-[4-(methylsulphonyl)phenyl]-2,3'-bipyridine, Arcoxia, 5-Chloro-6'-methyl-3-(4-(methylsulphonyl)phenyl)-2,3'-bipyridine
463380010
ACRO463380010EA 128 EUR InStock
ACRO463380010
Etoricoxib
Etoricoxib
  • Bioactive
Formule: C₁₈H₁₅ClN₂O₂S
MW: 358,84 g/mol
Point de fusion: 134…138 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06797512
Numéro CAS: 202409-33-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crsytalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité