Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zinc 10% (p/v) dans le THF, suspension

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

463731000
ACRO463731000EA 759 EUR InStock
ACRO463731000
Zinc 10% (p/v) dans le THF, suspension
Zinc
  • Reagent for chemical synthesis


Formule: Zn
MW: 65,39 g/mol
Densité: 0.949
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Suspension
Strength 9.8 to 10.2 % (w/v)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité