Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloroforme-D1 99.8 atom % D + 0.1 v/v% TMS stabilisé pour spectroscopie RMN

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D

Stabilization: Stabilised with silver

464430250
ACRO464430250EA 34.9 EUR InStock
ACRO464430250
Chloroforme-D1 99.8 atom % D + 0.1 v/v% TMS stabilisé pour spectroscopie RMN
Chloroforme-D1
  • Bioactive


Formule: CDCl₃
MW: 120,38 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000827
Numéro CAS: 865-49-6
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 %
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS 0.09 to 0.11 v/v %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité