Acide citrique monohydraté pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
464541000
ACRO464541000EA 29.7 EUR InStock
ACRO464541000
Acide citrique monohydraté pour HPLC
Acide citrique monohydraté
  • Bioactive
Formule: C₆H₈O₇.H₂O
Point de fusion: 135…152 °C
Point d'éclair: 174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149972
Numéro CAS: 5949-29-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
UV at 270 nm A: ≤0.1
Titration with NaOH ≤99.75 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité