Ammonium chlorure pour la biologie moléculaire
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
464595000
ACRO464595000EA 126 EUR InStock
ACRO464595000
Ammonium chlorure pour la biologie moléculaire
Ammonium chloride
  • Bioactive
Formule: NH₄Cl
Point de fusion: 340 °C (sublimes) (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder, crystals and/or chunks
Solubility (10 % in water) Clear colorless solution
Titration Argentimetric ≥99.4 %
pH 4.5 to 5.5
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Phosphate (PO4) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité