Bendazac
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: [(1-Benzyl-3-indazolyl)oxy]acetic Acid, Bendazolic acid, 1-Benzyl-3-[1-(carboxy)methoxy]indazole
464920010
ACRO464920010EA 55 EUR InStock
ACRO464920010
Bendazac
Bendazac
Formule: C₁₆H₁₄N₂O₃
MW: 282,30 g/mol
Point de fusion: 160°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00866158
Numéro CAS: 20187-55-7
EINECS: 243-569-2
Merck Index: 13.1032
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160°C to 164°C
HPLC ≥ 97.5%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité