Hydrocortisone 17-Butyrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 11beta,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 17-Butyrate, Cortisol 17-Butyrate
465050010
ACRO465050010EA 96.9 EUR InStock
ACRO465050010
Hydrocortisone 17-Butyrate
Hydrocortisone 17-Butyrate
Formule: C₂₅H₃₆O₆
MW: 432,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083364
Numéro CAS: 13609-67-1
EINECS: 237-093-4
Merck Index: 13.4808
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤ 1%
HPLC ≥ 96.0%
Specific optical rotation +47° to +54° (20°C, 589nm) (0.1% in CHCl3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité