Azelnidipine
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Amino-1,4-dihydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-[1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinyl] 5-Isopropyl Ester, 3-(1-Benzhydrylazetidin-3-yl) 5-isopropyl 2-amino-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 3-[1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinyl] 5-Isopropyl 2-Amino-1,4-dihydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
465060010
ACRO465060010EA 59.4 EUR InStock
ACRO465060010
Azelnidipine
Azelnidipine
Formule: C₃₃H₃₄N₄O₆
MW: 582,66 g/mol
Point de fusion: 193.3°C…195°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00865803
Numéro CAS: 123524-52-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120°C to 126°C
HPLC ≥ 97.5%
Loss on drying ≤ 0.5%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité