Schisandrin B ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
465142500
ACRO465142500EA 359 EUR InStock
ACRO465142500
Schisandrin B ≥96%
Schisandrin B
  • Bioactive
Formule: C₂₃H₂₈O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210555
Numéro CAS: 61281-37-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
HPLC ≥95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité