Tolvaptan
Fournisseur: Thermo Scientific
465350010
ACRO465350010EA 698 EUR InStock
ACRO465350010
Tolvaptan
Tolvaptan
Formule: C₂₆H₂₅ClN₂O₃
MW: 448,94 g/mol
Point de fusion: 225.9°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09838782
Numéro CAS: 150683-30-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité