Parecoxib sodium
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dynastat, SC-69124A, Sodium ((4-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)phenyl)sulphonyl)(propionyl)amide
465380010
ACRO465380010EA 271 EUR InStock
ACRO465380010
Parecoxib sodium
Parecoxib sodium
Formule: C₁₉H₁₇N₂NaO₄S
MW: 392,4 g/mol
Point de fusion: 273°C…275°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04972608
Numéro CAS: 198470-85-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98.5%
Water ≤ 3%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité