Flumetasone
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
465442500
ACRO465442500EA 143 EUR InStock
ACRO465442500
Flumetasone
Flumetasone
  • Bioactive
Formule: C₂₂H₂₈F₂O₅
MW: 410,46 g/mol
Point de fusion: >238 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056464
Numéro CAS: 2135-17-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +66.0° to +71.0° (20°C, 589 nm) (1 % in Dioxane)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité