Gastrodin
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)phenyl beta-D-Glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-(hydroxymethyl)phenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
465460010
ACRO465460010EA 267 EUR InStock
ACRO465460010
Gastrodin
Gastrodin
Formule: C₁₃H₁₈O₇
MW: 286,28 g/mol
Point de fusion: 169°C…170°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00272169
Numéro CAS: 62499-27-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153°C to 157°C
HPLC ≥ 97.5%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité