Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Limonin

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

465472500
ACRO465472500EA 153 EUR InStock
ACRO465472500
Limonin
Limonin


Formule: C₂₆H₃₀O₈
Point de fusion: 298°C…300°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075922
Numéro CAS: 1180-71-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost withe powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤ 5%
HPLC ≥ 98.5%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité