5,5'-Diallyl-2,2'-dihydroxybiphenyl (Magnolol)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5,5'-Diallylbiphenyl-2,2'-diol, 5,5'-Diallyl-[1,1'-biphenyl]-2,2'-diol, Magnolol
465512500
ACRO465512500EA 84.8 EUR InStock
ACRO465512500
5,5'-Diallyl-2,2'-dihydroxybiphenyl (Magnolol)
5,5'-Diallyl-2,2'-dihydroxybiphenyl (Magnolol)
Formule: C₁₈H₁₈O₂
MW: 266,34 g/mol
Point de fusion: 101°C…102°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016658
Numéro CAS: 528-43-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99°C to 103°C
Water ≤ 1%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité