Pixantrone maleate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pixantrone, 6,9-Bis((2-aminoethyl)amino)benzo[g]isoquinoline-5,10-dione dimaleate
465522500
ACRO465522500EA 245 EUR InStock
ACRO465522500
Pixantrone maleate
Pixantrone maleate
Formule: C₁₇H₁₉N₅O₂·C₈H₈O₈
MW: 557,52 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00920108
Numéro CAS: 144675-97-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Purple to brown to black powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Solubility (2 mg/ml in water) Clear solution
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité