Sulphamethazine sodium salt
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
465600050
ACRO465600050EA 19.8 EUR InStock
ACRO465600050
Sulphamethazine sodium salt
Sulphamethazine sodium salt
Formule: C₁₂H₁₃N₄NaO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00068333
Numéro CAS: 1981-58-4
EINECS: 217-840-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤ 2%
HPLC ≥ 98.0%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité