Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Afatinib 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S,E)-N-(4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)quinazolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide, BIBW2992, Tovok

465642500
ACRO465642500EA 103 EUR InStock
ACRO465642500
Afatinib 96%
Afatinib


Formule: C₂₄H₂₅ClFN₅O₃
MW: 485,94 g/mol
Point de fusion: 102°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12407405
Numéro CAS: 850140-72-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤ 5.0%
HPLC ≥ 95.0%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité