Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bosutinib

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: SKI-606

465652500
ACRO465652500EA 144 EUR InStock
ACRO465652500
Bosutinib
Bosutinib


Formule: C₂₆H₂₉Cl₂N₅O₃
MW: 530,5 g/mol
Point de fusion: 131°C…134°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367846
Numéro CAS: 380843-75-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Almost white to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤ 0.5%
HPLC ≥ 97.5%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité